Fortfahren mit
1286708
USP
Fumarsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605763
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
API family
fumaric acid
autoignition temp.
1364 °F
expl. lim.
40 %
manufacturer/tradename
USP
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Fumarsäure ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Dimethylfumarat
  • Dimethylfumarat-Retardkapseln
  • Ibutilidfumarat
  • Alanin
  • Maleinsäure
  • Apfelsäure
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F0600000PHR12708.17073
Fumarsäure United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286708
Fumarsäure
Fumarsäure European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0600000
Fumarsäure
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fumarsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
523.4 °F
flash_point_c
273 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)