Fortfahren mit
F0600000
Fumarsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605763
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
API family
fumaric acid
autoignition temp.
1364 °F
expl. lim.
40 %
manufacturer/tradename
EDQM
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
General description
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Application
Fumaric acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1270798673W248835
Fumarsäure European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0600000
Fumarsäure
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
description
natural (US), ≥98%, FG
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
anhydrous
grade
Kosher, natural (US), FG, Halal
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
neat
format
-
format
-
API family
fumaric acid
API family
fumaric acid
API family
-
API family
-
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fumarsäure
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
523.4 °F
Flammpunkt (°C)
273 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-17-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)