Merck
PHL80111
Sesamol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,4-Methylendioxy-phenol, 5-Benzodioxolol
Größe auswählen
50 MG
€ 231,00
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 231,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
Beilstein:
127405
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
InChIKey
LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)