K08971330
Kromasil® 4 Column SFC Kit
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Empfohlene Produkte
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Methode(n)
HPLC: suitable
Fußnote
4 Column Kit includes one each of the following columns.
K08971322 - Kromasil 2.5 micron Silica SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971324 - Kromasil 2.5 micron Diol SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971326 - Kromasil 2.5 micron CN SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971328 - Kromasil 2.5 micron 2EP SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971322 - Kromasil 2.5 micron Silica SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971324 - Kromasil 2.5 micron Diol SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971326 - Kromasil 2.5 micron CN SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971328 - Kromasil 2.5 micron 2EP SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
Rechtliche Hinweise
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)