Merck
G005754
LC/MS Analysis of Melamine and Metformin on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water; [B] acetonitrile; (5:95, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 551 psi (38 bar)
column temp.: 25 °C
detector: ESI(+), SIR, m/z 127, 130
injection: 2 μL
sample: 1 mg/L
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
food and beverages
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Melamine
    1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Komponente der mobilen Phase
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)