Merck
G005607
LC-MS/MS Analysis of Melamine Extracted from Milk on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in 10:90 (v/v) water:acetonitrile; [B] 10 mM ammonium formate in 30:70 (v/v) water:acetonitrile
gradient: held at 0% B for 5 min; 0 to 100% B in 0.1 min; held at 100% B for 4.9 min; 100 to 0% B in 0.1 min; held at 0% B for 4.9 min
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ABI 3200 Q-Trap
injection: 2 μL
sample: SPE extract from spiked milk
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
food and beverages
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Melamine, analytical standard
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Komponente der mobilen Phase
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)