G005053
GC Analysis of Amphetamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivative) on Astec® CHIRALDEX™ G-PN
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX G-PN, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (74033AST)
oven: 130 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
liner: 4 mm I.D., double taper
sample: peak 1: l-amphetamine (N-TFA)
peak 2: d-amphetamine (N-TFA)
Anwendung(en)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Anwendung
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Chromatograms
suitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..