Merck
G004624
HPLC Analysis of Fenoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] 1% triethylamine, pH 7.0; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    Fenoprofen
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)