Merck
G004572
HPLC Analysis of t-BOC-Tyrosine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 6; [B] methanol; (90:10, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)