Merck
G000691
HPLC Analysis of Amides on Discovery® RP-Amide C16
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Discovery RP-Amide C16, 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (505013)
mobile phase: [A] methanol; [B] 25mM monopotassium phosphate, pH 3.0; (20:80, A:B)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Strychnine
    Quinidine
    Quinine
    Codeine
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)