Merck
ERMAE003
Supelco
Tetramethyl-Harnstoff
ERM®, certified reference material
Synonym(e):
1,1,3,3-Tetramethylharnstoff, TMU
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
Beilstein:
773898
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Form
liquid
Hersteller/Markenname
JRC
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
62-63 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−1 °C (lit.)
Dichte
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
InChIKey
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
For more information please click on the below product number:
ERMAE003
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)