D7039HMSUA
Schwefel in Schweröl, ASTM D7039
Calibration Set A
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set A
Blank, 0.0005% (5ppm), 0.005% (50ppm), 0.025% (250ppm), 0.05% (500ppm); 100 mL ea.
Blank, 0.0005% (5ppm), 0.005% (50ppm), 0.025% (250ppm), 0.05% (500ppm); 100 mL ea.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)