Merck
CRMUCOCLOW
Flammpunkt-Standard
COC ASTM D 92 (85.0 °C)
Größe auswählen
3 X 80 ML
€ 427,00
€ 427,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
3 X 80 ML
€ 427,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 427,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
168.8 °F
Flammpunkt (°C)
76 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)