Merck
CRMUPMGO
Flammpunkt-Standard
PMCC ASTM D 93 Proc A (57.3 °C)
Größe auswählen
250 ML
€ 409,00
€ 409,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 409,00
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 409,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
according to ASTM® D93
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
pharmaceutical
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Flash Point standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to ISO 17034 under UKAS accreditation
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1