CRM48460
Pestizid-Surrogat-Spike-Mischung
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in acetone, ampule of 1 mL
Synonym(e):
Pestizide Surrogat Spike-Mischung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Agentur
EPA 8081
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
200 μg/mL each component in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Rechtliche Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Endocrine system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)