Merck
SGE Autosampler-Spritze, SuperfleX Spritze
volume 10 μL, needle size 23 ga (cone tip), needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm, pkg of 6 ea, color (dark orange)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23 ga (cone tip)
Beschreibung
10FX-HP-0.63
Leistungsmerkmale
needle type F (fixed)
syringe type SuperfleX
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
SGE 002838
Kanüle L × AD
42 mm × 0.63 mm
Volumen
10 μL
Rechtliche Hinweise
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)