BP738
Cis-Flupentixol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[4-[3-[2-(Trifluormethyl)-9H-thioxanthen-9-yliden]-propyl]-1-piperazinyl]-ethyldecanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
flupentixol
Form
oil
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C33H43F3N2O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-32(39)40-24-23-38-21-19-37(20-22-38)18-11-13-27-28-12-9-10-14-30(28)41-31-17-16-26(25-29(27)31)33(34,35)36/h9-10,12-14,16-17,25H,2-8,11,15,18-24H2,1H3/b27-13+
InChIKey
UIKWDDSLMBHIFT-UVHMKAGCSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)