Fortfahren mit
SML2600
Melitracenhydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Melitracen -hydrochlorid, 3-[10,10-Dimethyl-9(10H)-anthryliden]-N,N-dimethylpropylamin -hydrochlorid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,50
€ 63,32
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.89
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 63,32
Listenpreis€ 74,50Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H](CCC=C1c2c(cccc2)C(c3c1cccc3)(C)C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2)19-13-7-5-10-17(19)16(12-9-15-22(3)4)18-11-6-8-14-20(18)21;/h5-8,10-14H,9,15H2,1-4H3;1H
InChI key
RADLXCPDUXFGFF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Melitracen is a tricyclic antidepressant (TCA) that likely exerts its in vivo efficacy similarly as imipramine and amitriptyline by inhibiting serotonin-norepinephrine reuptake.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP1151SML0190SML2570
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to tan
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melitracenhydrochlorid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)