Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 € 91,80 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 349,00 |
Über diesen Artikel
€ 91,80
Listenpreis€ 108,00Sparen Sie 15%Quality Segment
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(O)=O)c3[nH]c12
InChI
1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
NNYBQONXHNTVIJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| originator Wyeth | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS2(5743) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etodolac
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?