Wichtige Dokumente
89878
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan
analytical standard
Synonym(e):
2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propandiol, Trimethylolpropan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
4.8 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥96.5% (GC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1301 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
159-161 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
SMILES String
CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
InChIKey
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - Cleveland open cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)