Fortfahren mit
854973
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
blue cap, PTFE/red rubber septum, thickness 1.0 mm, pkg of 1000 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE/red rubber septum, blue cap
hardness
60 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 1000 ea
thickness
1.0 mm
application(s)
general analytical
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
854971SU860079854161
description
blue cap, PTFE/red rubber septum, thickness 1.0 mm, pkg of 1000 ea
description
clear cap, PTFE/silicone septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 1000 ea
description
blue polypropylene cap, red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
description
blue polypropylene cap, PTFE/red rubber septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
material
PTFE/red rubber septum, blue cap
material
PTFE/silicone septum, clear cap
material
blue polypropylene cap, red PTFE/silicone/red PTFE septum
material
blue polypropylene cap, PTFE/red rubber septum
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
hardness
60 (Durometer: shore A)
hardness
55 (Durometer: shore A)
hardness
45 (Durometer: shore A)
hardness
60 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
thickness
1.0 mm
thickness
-
thickness
-
thickness
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)