822830
TSKgel® Protein C4-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2 mm, C4 (butyl) phase,
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® Protein C4-300 HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 5 cm × 2 mm, 3 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L26
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 22830
Kennzeichnungsgrad
3% Carbon, endcapped with trimethylsilane
Parameter
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 2 mm
Oberflächenbereich
100 m2/g
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase,
Partikelgröße
3 μm
Betriebs-pH-Wert
1.5-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)