821816
TSKgel® SuperMPHZ-N (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
product name
TSKgel® SuperMPHZ-N Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 21816
Parameter
0.4 mL/min flow rate
60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 cm × 4.6 mm
Matrix
polystyrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
3 μm
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)