Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
15 cm × 4.6 mm
Particle size:
3 μm
Matrix active group:
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
Pore size:
mixed
Matrix:
polymer particle platform
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
TSKgel® SuperMultiporeHZ-N HPLC-Säule, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
material
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L21
product line
TSKgel®
mol wt
300 - 50,000
manufacturer/tradename
Tosoh 21815
parameter
0.4 mL/min flow rate, 40 bar max. pressure, 60 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
particle size
3 μm
pore size
mixed
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Die Gelpermeationssäulen der TSKgel H-Serie sind in Lösungsmitteln mit den unterschiedlichsten Polaritäten stabil. In Lösungsmitteln, angefangen bei Toluol bis hin zu Methanol zeigen die Partikel weder Quellen noch Schrumpfen. Jedoch können diese Säulen nicht mit polaren Lösungsmitteln, wie Wasser oder Wasser-Methanol-Mischungen eingesetzt werden. Die sphärischen 5 μm-Polystyrol/Divinylbenzol-Partikel zeigen mindestens 16.000 theoretische Böden in einer Säule mit 30 cm Länge und 7,8 mm Innendurchmesser. Das Material ist in acht Porengrößen erhältlich, mit Ausschlußgrößen im Bereich von etwa 2000 Dalton für G1000HHR-Säulen bis hin zu über 10.000.000 Dalton für die G7000HHR-Säulen. Die vier Mischbettsäulen (H, L, M, N) zeigen über einen weiten Bereich eine lineare Molekulargewichtsverteilung, für das Screening von Proben oder einfachere Analysen.
The innovative multi-pore technology is now also available in 3, 4 and 6 micron TSKgel SuperMultiporeHZ columns. Three columns, varying in linear range, are available. The base material of each TSKgel SuperMultiporeHZ column is poly(styrene/divinylbenzene). Particles in TSKgel SuperMultiporeHZ columns are mono-disperse in size and exhibit a broad range of pore sizes. Each particle, by design, has an extended linear calibration curve, thereby greatly diminishing chromatograms with inflection points. GPC chromatograms without inflection points . . . it will take some getting used to.
Physical form
Column can only be used in THF solvent.
Other Notes
Uses guard 821816, available as a custom product. Please inquire.
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?