820010
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 1 mm, carbamoyl phase
Synonym(e):
TSKgel® Amide-80, 10 cm x 1 mm ID, 5 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 10 cm × 1 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L68
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 20010
Parameter
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
60 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 1 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
carbamoyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)