Merck
819006
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® ODS-120T Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh ODS-120T, 19006
Kennzeichnungsgrad
22% Carbon, multilayer, encapped
Parameter
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1.5 cm × 3.2 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
150 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Guard Cartridge for 4.6mmID TSKgel ODS-120T columns, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Physikalische Form
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)