818339
TSKgel® Alpha-2500 (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® Alpha Columns
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® Alpha-2500 HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 18339
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
7 μm
Porengröße
25 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)