817354
TSKgel® G2500HHR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonym(e):
TSKgel® HHR Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® G2500HHR HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L21
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 17354
Parameter
140 °C temperature
2 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
30 Å
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)