Fortfahren mit
808809
TSKgel® HPLC Guard Holder for 5 and 8 mm ID Glass Columns
pkg of 1 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
TSKgel® Guard Holder for 5 and 8 mm ID Glass Columns, pkg of 1 ea
material
stainless steel
product line
TSKgel®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 08809
technique(s)
LPLC: suitable
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
808805816106807936
description
pkg of 1 ea
description
phase diol, L × I.D. 4 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
description
pkg of 1 ea
description
20 μm particle size, pk of 1 ea
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
TSKgel®
product line
-
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
material
stainless steel
material
glass
material
stainless steel
material
stainless steel column
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pk of 1 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 08809
manufacturer/tradename
Tosoh 08805
manufacturer/tradename
Tosoh 16106
manufacturer/tradename
Tosoh 07936
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)