80201
Extractables und Leachables PE/PP -Mischung für GC
certified reference material, TraceCERT®, 21 compounds, in tert-butyl methyl ether, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Konzentration
in tert-butyl methyl ether
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- 1,3-Di-tert-butylbenzene
- 1-Octene
- Butylated hydroxyanisole
- 2,6-Di-tert-butylphenol
- 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
- 2-Ethylhexanoic acid
- 2-Methyldodecane
- 3-Methyl-4-methylene-2-hexanone
- Isovaleric acid
- 7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione
- Benzophenone
- 1-Decene
- Dibutyl phthalate
- Didodecyl 3,3′-thiodipropionate
- Docosane
- Eicosane
- Hexadecane
- Isophorone
- Octadecane
- ε-Caprolactam
- Ethylene glycol butyl ether
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)