Fortfahren mit
78710
Oleoyl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium Inneres Salz, cis-9-Octadecenoyl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25D3H44NO4
Molekulargewicht:
428.66
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -21.0 to -15.0, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12+/t23-/m1/s1/i2D3
InChI key
IPOLTUVFXFHAHI-LWMBOQJBSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
787171481108368
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
form
solid
form
-
form
solid
form
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
optical activity
[α]/D -21.0 to -15.0, c = 0.1 in methanol
optical activity
-
optical activity
[α]/D -18.0 to -12.0, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)