Fortfahren mit
08368
2-Methylbutyryl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium Inneres Salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12D3H20NO4
Molekulargewicht:
248.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 69,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H23NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9?,10-/m1/s1/i3D3
InChI key
IHCPDBBYTYJYIL-AAJISCPNSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
788840819614811
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -18.0 to -12.0, c = 0.1 in H2O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)