Fortfahren mit
77988
Acetessigsäure-13C4 Lithiumsalz
analytical standard
Synonym(e):
Lithium-acetoacetat-13C4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C4H6O3 · xLi+
Molekulargewicht:
106.06 (free acid basis)
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352106
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13CH3][13C]([13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h7H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
PKVVTUWHANFMQC-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
489263A850954374
description
analytical standard
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
≥90% (HPLC)
description
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)