Merck
69027
Supelco
Sebacinsäure-bis-2-ethylhexylester
analytical standard
Synonym(e):
‘Dioctyl′-sebacat
About This Item
Lineare Formel:
[-(CH2)4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.67
Beilstein:
1806504
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.450 (lit.)
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChIKey
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)