Merck
68102
Supelco
1-Nitrosopiperidin
analytical standard
Synonym(e):
NPIP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
1.06 g/mL (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=NN1CCCCC1
InChIKey
UWSDONTXWQOZFN-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Carcinogen that induces benign and malignant tumors of the respiratory tract, stomach and esophagus in rodents; potent nasal carcinogen in rats.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)