Fortfahren mit
64832
Auslaufsicherer Miniatur-Sprudler
bubbler volume 40 mL
Synonym(e):
Waschflasche (Impinger/Bubbler)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fritted stem glass bubbler
Quality Segment
description
marked intervals 15 mL
packaging
pkg of 1
technique(s)
active air sampling: suitable
L
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
bubbler volume
40 mL
cap diam.
24 mm
application(s)
PFAS testing
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
24mm-Gewinde. Glasstutzen mit Fritte. Rückdruck <17,8cm Wassersäule mit 15ml Wasser. 10,7-dram (40mL)Gefäss enthalten.
Diese Borosilikatglas-Waschflaschen für Stäube oder für Gase und Dämpfe sind ideal für NIOSH-und OSHA-Methoden, die das Sammeln von Luftschadstoffen durch Überführung in eine Lösung vorschreiben. Die Flaschen sind mit Glasschliff- oder PTFE-Schraubverbindungen erhältlich.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
64833Z551856Z553875
description
bubbler volume 40 mL
description
-
description
capacity 4 mL, For bubble counting
description
capacity 15 mL , fill mark
material
fritted stem glass bubbler
material
-
material
-
material
-
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
PFAS testing
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
-
application(s)
-
description
marked intervals 15 mL
description
-
description
-
description
-
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
-
packaging
-
L
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
L
152 mm (6 in.)
L
-
L
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)