Fortfahren mit
64752
Spezialglassäule
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
Synonym(e):
LC SÄULE 300MM X 10,5MM ID MIT FRITTE UND ABSPERRHAHN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PTFE stopcock, glass coarse frit
technique(s)
LPLC: suitable
column L × O.D. × I.D.
300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
compatibility
for use with US EPA Protocol
Features and Benefits
Im US EPA-Protokoll beschrieben - Füllen Sie diese Säulen mit einem geeigneten Adsorbens, um Umweltproben, in denen Sie Pestizide und Schadstoffe bestimmen wollen, zu reinigen oder zu trocknen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
64756790625P
description
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
description
glass coarse frit, PTFE stopcock, inlet joint: SJ, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
description
Avanti Research - A Croda Brand
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
column L × O.D. × I.D.
300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
column L × O.D. × I.D.
300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
column L × O.D. × I.D.
-
material
glass coarse frit, PTFE stopcock
material
PTFE stopcock, glass coarse frit
material
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
compatibility
for use with US EPA Protocol
compatibility
for use with US EPA Protocol
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spezialglassäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)