Merck
64715
Supelco
Schraubdeckel-Miniflasche mit Lochdeckel und Septum
volume 10 mL, pkg of 12 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear borosilicate glass flask
Verpackung
pkg of 12 ea
Volumen
10 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die hitzeresistenten Kölbchen aus Borosilikatglas bilden eine inerte Abdichtung, wenn sie mit einem Lochdeckel mit PTFE/Silikon Septum (enthalten) oder einem Mininert-Ventil verschlossen sind. Hervorragend für die Flüssig-Flüssig-Extraktion von Halomethanen aus Trinkwasser geeignet. Ebenso nützlich für die Probenahme, Zubereitung von Lösungen, Derivatisierungsreaktionen, Extraktionen und viele andere Applikationen.
Sonstige Hinweise
Die hitzeresistenten Kölbchen aus Borosilikatglas bilden eine inerte Abdichtung, wenn sie mit einem Lochdeckel mit PTFE/Silikon Septum (enthalten) oder einem Mininert-Ventil verschlossen sind. Hervorragend für die Flüssig-Flüssig-Extraktion von Halomethanen aus Trinkwasser geeignet. Ebenso nützlich für die Probenahme, Zubereitung von Lösungen, Derivatisierungsreaktionen, Extraktionen und viele andere Applikationen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the thread of these caps? Is it 28mm? Do you have any caps with septum for 28mm THREAD?
    1 answer
    1. The thread size of this item is 20-400. Unfortunately, a 28 threaded hole cap is currently not available. A 24-400 thread open cap option is currently the largest option available. See the link below to review:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/supelco/27057
      Helpful?
  2. Is this septum suitable for injection? Can I use this flask for microbial culturing to prevent gas exchange.
    1 answer
    1. The septum used with this product is sold under Catalog No. 27177. This type of septum is suitable for sampling with a needle, but septa typically are replaced after puncturing in highly sensitive analytical applications to ensure reproducibility.
      The cap and septum in this product form a gas-tight seal, making it suitable for preventing environmental gas exchange in microbial culture experiments.