Fortfahren mit
64694
Snyder-Kolumne
2-ball design, ground joint
Synonym(e):
MIKRO-SNYDER-SÄULE, 2 KUGELVENTILE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
58997ALDKIT001901919
description
2-ball design, ground joint
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
description
AC/DC input 100 V / 240 V AC, universal plug set
description
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Snyder-Kolumne
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)