5S06052
Iodmethan
2000 μg/mL in methanol: water (4:1), analytical standard
Synonym(e):
Iodmethan -Lösung, Methyliodid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Agentur
EPA 8260
Beschreibung
Separate Source
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 × 1 mL
Konzentration
2000 μg/mL in methanol: water (4:1)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChIKey
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?