Merck
58788
SSI Rückdruckregler
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Allgemeine Beschreibung
Verhindert Blasenbildung und verbessert die Stabilität der Grundlinie. Diese 1/16" Einheit (4 x 1,3cm) mit geflanschtem Anschluss hat einen einzigartigen Mechanismus, zur Einstellung eines konstanten Rückdrucks über einen weiten Bereich von Flussraten und Viskositäten der mobilen Phase. Verstopfen und andere Probleme werden verhindert, die bei Geräten mit einem verengten Querschnitt auftreten können. Einfach einzustellen von 1-4 atm.(15-60psi/1-4kg/cm²).(15-60 psi/1-4 kg/cm2).
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)