Merck
58570AST
CHIRALPAK® CBH (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
CHIRALPAK® CBH HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
CHIRALPAK®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
CHIRALPAK®
Parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 3 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
cellobiohydrolase phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Im Jahre 1983 beschrieb Hermansson die Verwendung von auf einem Siliziumdioxidträger immobilisierten natürlichen Proteinen für chirale Trennungen (1). Proteine enthalten viele chirale Zentren bei einer Konfiguration sowie viele weitere bindende Seiten, die zur allgemeinen Retention beitragen. Die hauptsächlich für die Trennung von Enantiomeren einfacher Verbindungen verwendete Phase CHIRALPAK AGP wendet die Cellobiohydrolase als chiralen Selektor an, der auf sphärischen 5 μm Kieselgelpartikeln immobilisiert ist. Im Umkehrphasen-Modus werden die Rückhaltung und Enantioselektivität durch Änderungen des pH-Wertes, die Pufferkonzentration und den organischen Modifikator reguliert. Die mobilen Phasen sind Gemische von Phosphat- oder Acetatpuffern und organischen Lösungsmitteln wie 2-Propanol oder Acetonitril. Die Säule wird vorzugsweise für die Trennung der Enantiomere von einfachen Arzneimitteln verwendet, insbesondere von Verbindungen, die ein oder mehrere Stickstoffatome sowie eine oder mehrere wasserstoffbindende Gruppen (Alkohol, Phenol, Carbonyl, Amid, Ether, Ester usw.) enthalten.
Merkmale:
  • Direkte Trennung chiraler Moleküle mit der Umkehrphasen-Methode
  • Stabil mit einer Reihe organischer Modifikatoren
  • In analytischen und semipräparativen Größen erhältlich
(1) Hermansson, J. Direkte Flüssigkeitschromatographieauflösung racemischer Arzneistoffe mit a1-saurem Glykoprotein als chirale stationäre Phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71–80.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)