58530AST
CHIRALPAK® CBH (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
CHIRALPAK® CBH HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
CHIRALPAK®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
CHIRALPAK®
Parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
cellobiohydrolase phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Merkmale:
- Direkte Trennung chiraler Moleküle mit der Umkehrphasen-Methode
- Stabil mit einer Reihe organischer Modifikatoren
- In analytischen und semipräparativen Größen erhältlich
(1) Hermansson, J. Direkte Flüssigkeitschromatographieauflösung racemischer Arzneistoffe mit a1-saurem Glykoprotein als chirale stationäre Phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71–80.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)