Fortfahren mit
58296
SUPELCOSIL LC-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
25 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C1 (methyl) phase
Pore size:
120 Å pore size
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SUPELCOSIL LC-1-HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L13
Quality Segment
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
extent of labeling
2% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.4 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C18 (RP18), C1 (methyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Aufgrund des gemischten Retentionsmodus ist die Selektivität für polare Gruppen deutlich verstärkt gegenüber C8 und C18-Säulen. C1-Säulen benötigen 20-30% weniger organischen Modifier, um die gleiche Retention wie eine C18 zu bieten.
Other Notes
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse.
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
58220C405897558982
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
description
3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
description
3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
3 μm
particle size
3 μm
matrix active group
C1 (methyl) phase, C18 (RP18)
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
15 cm × 4 mm
L × I.D.
3.3 cm × 4.6 mm
L × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L13
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL LC-1-HPLC-Säule
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)