Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
7.5 cm × 4.6 mm
Particle size:
3 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
Pore size:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
SUPELCOSIL™ LC-8 HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L7
Quality Segment
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
extent of labeling
6.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.2 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C8 (RP8), C8 (octyl) phase
particle size
3 μm
pore size
120 Å
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Eine weniger hydrophobe Phase als C18. Die Retention sowohl polarer als auch unpolarer Verbindungen ist geringer. Verwenden Sie eine mobile Phase mit einem um 5% geringeren organischen Anteil für C8 als für C18. Polare Verbindungen werden vergleichsweise stärker zurückgehalten als bei einer C18.
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-8 HPLC-Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?