Fortfahren mit
58236
SUPELCOSIL™ LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
5 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
Si, silica phase
Pore size:
120 Å pore size
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L3
Quality Segment
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
parameter
≤70 °C temp. limit, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
Si, silica phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
compatibility
mode of use normal phase HPLC
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
General description
Als typische mobile Phasen in der NP-Chromatographie mit Kieselgelsäulen werden Kohlenwasserstoffe wie Hexan oder Heptan mit einem geringen Anteil eines polareren Lösungsmittels verwendet. Unpolare Verbindungen eluieren zuerst, während polare Verbindungen eine stärkere Wechselwirkung mit den Silanolgruppen des Kieselgels zeigen. Die polare Selektivität ist z.B. sehr hilfreich, um Mycotoxine zu trennen. Kieselgel wird oft in der präparativen Chromatographie verwendet, da es preiswerter ist und die verwendeten Lösungsmittel einen geringeren Rückdruck erzeugen. Das Kieselgel ist bei organischen Chemikern als präpatatives Niederdruckmaterial besonders beliebt. Das nicht-modifizierte Kieselgel in Supelcosil LC-Si kann sogar Positionsisomere auftrennen.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
582955836558981
description
5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
description
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
normal phase, hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
normal phase, hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
L × I.D.
5 cm × 4.6 mm
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
25 cm × 10 mm
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
matrix active group
silica phase, Si
matrix active group
Si, silica phase
matrix active group
silica phase, Si
matrix active group
Si, silica phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
3 μm
pore size
120 Å pore size
pore size
120 Å pore size
pore size
120 Å pore size
pore size
120 Å pore size
agency
suitable for USP L3
agency
suitable for USP L3
agency
suitable for USP L3
agency
suitable for USP L3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC-Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)