Fortfahren mit
58283
T-Stück
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
Synonym(e):
Valco® Verbinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI Valco® ZT1
bore size
0.75 mm
compatibility
for connecting 1/16 in.
General description
Edelstahl, wenn nicht anders angegeben. Mit Nut und Ferrules.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5862657661SAB1403644
T-Stück zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
58283
T-Stück
Supelco
Supelco
58626
T-Stück
T-Stück bore 0.020 in., 10-32 thread
57661
T-Stück
description
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
description
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
description
bore 0.020 in., 10-32 thread
description
clone 3E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
bore size
0.75 mm
bore size
0.25 mm
bore size
-
bore size
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
compatibility
for connecting 1/16 in.
compatibility
for connecting 1/16 in.
compatibility
-
compatibility
-
manufacturer/tradename
VICI Valco® ZT1
manufacturer/tradename
VICI Valco® ZT1C
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under T-Stück
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)