Fortfahren mit
58255
Säulenfritten
diam. 1/2 in., porosity 2 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel frit
description
for Conventional Column Hardware (compression style)
packaging
pkg of 10 ea
diam.
1/2 in.
thickness
.043 in.
pore size
2 μm porosity
compatibility
for use with compression style column hardware
General description
Wählen Sie Fritten mit 0.5 μm-Poren, um Packungsmaterial mit 3 μm-Partikeln festzuhalten, Fritten mit 2 μm-Poren bei größeren Partikeln.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
582645903859037
Säulenfritten diam. 1/2 in., porosity 2 μm
58255
Säulenfritten
Säulenfritten diam. 1/4 in., porosity 2 μm
58264
Säulenfritten
Säulenfritten diam. 1/4 in., porosity 0.5 μm
59038
Säulenfritten
Säulenfritten diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
59037
Säulenfritten
description
diam. 1/2 in., porosity 2 μm
description
diam. 1/4 in., porosity 2 μm
description
diam. 1/4 in., porosity 0.5 μm
description
diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
material
stainless steel frit
material
316L stainless steel
material
-
material
-
pore size
2 μm porosity
pore size
2 μm porosity
pore size
0.5 μm porosity
pore size
0.5 μm
description
for Conventional Column Hardware (compression style)
description
for Conventional Column Hardware (compression style)
description
for Conventional Column Hardware (compression style)
description
for Conventional Column Hardware (compression style)
thickness
.043 in.
thickness
0.39 in.
thickness
0.39 in.
thickness
0.039 in.
diam.
1/2 in.
diam.
1/4 in.
diam.
1/4 in.
diam.
1/8 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Säulenfritten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. what is the diameter of the FRIT? we need for filtration 47mm we have the GV 050/0/03 product 10442003 but that one is to small, what number do we need for a 47 mm?
    1 answer
    1. The diameter of the frit is 12.7 mm. No column frit is available with a diameter of 47 mm. The best option would be a Synthware™ 47 mm filtration apparatus with fritted support, product number SYNF100003-1EA.