Merck
58075
Konischer Kolben für Filtrationsvorrichtung 2
volume 2000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Kapazität
2000 mL
Volumen
2000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tapered Flask for Filtration Apparatus 2 (volume 2000 mL) protects the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Erkennen und Beheben häufiger Probleme bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zur Wiederherstellung der Säulenleistung.