Fortfahren mit
58074
Reservoir für Filtrationsvorrichtung 1
volume 500 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
volume
500 mL
General description
Reservoir for Filtration Apparatus 1 (volume 500 mL) protects the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5806358061AXYRESV100
Reservoir capacity 100 mL
AXYRESV100
Reservoir
description
volume 500 mL
description
volume 250 mL
description
-
description
capacity 100 mL
volume
500 mL
volume
250 mL
volume
-
volume
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)